Få mere at vide
Methyl-5-formyl-2-methyl-3-furoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10495512
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10495512 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10089391 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10544984 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10495512 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00666CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 81661-26-9
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.148
MDL nummer MFCD03407372
InChI nøgle WINMHOHYPKKTEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-formyl-2-methyl-3-furoate, 3-furancarboxylicacid, 5-formyl-2-methyl-, methyl ester, methyl 5-formyl-2-methyl-3-furancarboxylate, 5-formyl-2-methyl-furan-3-carboxylic acid methyl ester, 3-furancarboxylic acid, 5-formyl-2-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2779820
IUPAC navn methyl-5-formyl-2-methylfuran-3-carboxylat
SMIL CC1=C(C=C(O1)C=O)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-formyl-2-methyl-3-furoate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 168.15
Procent renhed 97%