Få mere at vide
Methyl-5-(chlorsulfonyl)-4-methyl-2-thiophencarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10252792
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10252792 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10304202 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10682675 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10252792 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00640CB
Kemiske identifikatorer
CAS 423768-46-1
Molekylær formel C7H7ClO4S2
Molekylvægt (g/mol) 254.699
MDL nummer MFCD03407367
InChI nøgle YWBXGHFHMHUSKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-chlorosulfonyl-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 5-chlorosulfonyl-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-chlorosulfonyl-4-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2779815
IUPAC navn methyl-5-chlorsulfonyl-4-methylthiophen-2-carboxylat
SMIL CC1=C(SC(=C1)C(=O)OC)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 5-(chlorosulfonyl)-4-methyl-2-thiophenecarboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 254.71
Procent renhed 97%