Få mere at vide
Methyle5-bromonicotinate, 97%, Maybridge™
Artikelnummer. 10729035
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10729035 10 g Amber Glass Bottle 10g
10507684 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10729035 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF04619EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 29681-44-5
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.034
MDL nummer MFCD00173668
InChI nøgle AAJZXPWBILCHAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromonicotinate, 5-bromonicotinic acid methyl ester, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 5-bromo nicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 3-bromo-5-methoxycarbonyl pyridine, 5-bromopyridine-3-carboxylic acid methyl ester, 5-bromo-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-bromo-3-pyridinecarboxylate, methyl 3-bromo-5-pyridinecarboxylate
PubChem CID 699336
IUPAC navn methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate
SMIL COC(=O)C1=CC(=CN=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyle5-bromonicotinate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 10 g
Formel vægt 216.03
Procent renhed 97%