Få mere at vide
Methyl-4-(trifluormethyl)nikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10407632
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10407632 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10742313 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10407632 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. RF03951CB
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 175204-82-7
Molekylær formel C8H6F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 205.136
MDL nummer MFCD00101568
InChI nøgle RFUABQNZKSSKRX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775680
IUPAC navn methyl-4-(trifluormethyl)pyridin-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-(trifluoromethyl)nicotinate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym methyl 4-trifluoromethyl nicotinate, methyl 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylate, methyl4-trifluoromethyl nicotinate, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid methyl ester, pubchem23562, methyl 4-trifluoromethylnicotinate, methyl 4-trifluormethylpyridine-3-carboxylate, methyl 4-trifluoromethylpyridin-3-ylcarboxylate
Formel vægt 205.13
Procent renhed 97%