Få mere at vide
Methyl-4-(trifluormethoxy)benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10569972
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10569972 1 g 1g
10492494 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10569972 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00423DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 780-31-4
Molekylær formel C9H7F3O3
Molekylvægt (g/mol) 220.147
MDL nummer MFCD00041006
InChI nøgle JFFLBWZTJAWGNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 737353
IUPAC navn methyl-4-(trifluormethoxy)benzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyle4-(trifluoromethoxy)benzoate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel CF3OC6H4C(O)OCH3
Mængde 1 g
Synonym methyl 4-trifluoromethoxy benzoate, benzoic acid, 4-trifluoromethoxy-, methyl ester, acmc-209pd6, methyl4-trifluoromethoxy benzoate, 2-trifluoromethoxy-terephthalonitrile, 4-trifluoromethoxybenzoic acid methyl ester, p-trifluoromethoxy benzoic acid methyl ester, benzoic acid,4-trifluoromethoxy-, methyl ester
Formel vægt 220.15
Procent renhed 97%