Få mere at vide
methyle4-aminothiophen-3-carboxylathydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10511502
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10511502 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10476272 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10482854 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10511502 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK01904DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 39978-14-8
Molekylær formel C6H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 157.19
MDL nummer MFCD00068149
InChI nøgle BUFZZXCVOFBHLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride, methyl 3-aminothiophene-4-carboxylate hydrochloride, 3-carbomethoxy-4-aminothiophene hydrochloride, acmc-209zkz, methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate, chloride, 3-amino-4-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonylthiophene hydrochloride, methyl3-aminothiophene-4-carboxylatehydrochloride, 4-amino-3-methoxycarbonyl thiophene hydrochloride, methyl 4-aminothiophen-3-carboxylate hydrochloride
PubChem CID 2777609
IUPAC navn methyl-4-aminothiophen-3-carboxylat;hydrochlorid
SMIL COC(=O)C1=CSC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-aminothiophene-3-carboxylate hydrochloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 193.65
Procent renhed 97%