Få mere at vide
Methyl-3-isothiocyanatothiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10059131
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10059131 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10762483 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10059131 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK00289DA
Kemiske identifikatorer
CAS 81321-10-0
Molekylær formel C7H5NO2S2
Molekylvægt (g/mol) 199.24
MDL nummer MFCD00052589
InChI nøgle RKBLURUDWDTMOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-isothiocyanato-2-thiophenecarboxylate, 3-isothiocyanato-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-isothiocyanato-, methyl ester, methyl 3-isoisothiocyanatothiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2777461
IUPAC navn methyl-3-isothiocyanatothiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(C=CS1)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-isothiocyanatothiophene-2-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 199.25
Procent renhed 97%