Få mere at vide
Methyl-3-hydroxybutanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2705295
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Artikelnummer. 10778835
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01506EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 3976-69-0
Molekylær formel C5H10O3
Molekylvægt (g/mol) 118.132
MDL nummer MFCD00063289
InChI nøgle LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N
Synonym methyl r---3-hydroxybutyrate, r-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl 3r-3-hydroxybutanoate, methyl r-3-hydroxybutyrate, r-3-hydroxybutyric acid methyl ester, methyl r-3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid methyl ester, r---methyl 3-hydroxybutyrate, r---3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester
PubChem CID 2724279
IUPAC navn methyl (3R)-3-hydroxybutanoat
SMIL CC(CC(=O)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-hydroxybutanoate
CAS min % 97.0
Tæthed 1.0500g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH2CO2CH3
Mængde 10 g
Specifik rotationstilstand - 21.50 (20.00°C neat)
Formel vægt 118.13
Procent renhed 97%