Få mere at vide
Methyl-3-hydroxybutanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10668545
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10668545 100 g 100g
10778835 10 g 10g
10526334 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10668545 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01506FA
Kemiske identifikatorer
CAS 3976-69-0
Molekylær formel C5H10O3
Molekylvægt (g/mol) 118.132
MDL nummer MFCD00063289
InChI nøgle LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N
Synonym methyl r---3-hydroxybutyrate, r-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl 3r-3-hydroxybutanoate, methyl r-3-hydroxybutyrate, r-3-hydroxybutyric acid methyl ester, methyl r-3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid methyl ester, r---methyl 3-hydroxybutyrate, r---3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester
PubChem CID 2724279
IUPAC navn methyl (3R)-3-hydroxybutanoat
SMIL CC(CC(=O)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-hydroxybutanoate
CAS min % 97.0
Tæthed 1.0500g/mL
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel CH3CH(OH)CH2CO2CH3
Mængde 100 g
Specifik rotationstilstand - 21.50 (20.00°C neat)
Formel vægt 118.13
Procent renhed 97%