Få mere at vide
Methyl-3-hydroxybenzo[b]thiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10643393
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10643393 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10643393 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB04875DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-02-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 13134-76-4
Molekylær formel C10H8O3S
Molekylvægt (g/mol) 208.23
MDL nummer MFCD00067732
InChI nøgle JVUOTPTULVZUTL-KTKRTIGZSA-N
Synonym methyl 3-hydroxybenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 3-hydroxybenzo b thiophene-3-carboxylate, 2-hydroxy methoxy methylidene-1-benzothiophen-3-one, 2z-2-hydroxy methoxy methylidene-1-benzothiophen-3-one, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, 3-hydroxy-, methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, maybridge4_000295, methyl 3-hydroxy-benzothiophene2-carboxylate
PubChem CID 83165
SMIL CO\C(O)=C1/SC2=CC=CC=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-hydroxybenzo[b]thiophene-2-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn methyl-3-hydroxy-1-benzothiophen-2-carboxylat
Formel vægt 208.24
Procent renhed 97%