Få mere at vide
Methyl-3-cyanobenzoat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622015
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10622015 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10065152 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10622015 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RJC00610DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 13531-48-1
Molekylær formel C9H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 161.16
MDL nummer MFCD00220156
InChI nøgle XPBHWSMZTSSEJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-cyanobenzoate, benzoic acid, 3-cyano-, methyl ester, 3-cyanobenzoic acid methyl ester, methyl-3-cyanobenzoate, methyl3-cyanobenzoate, pubchem21088, acmc-1burk, intermediates-zcf02042, ksc180c9j, 3-cn-c6h4-cooch3
PubChem CID 83554
IUPAC navn methyl-3-cyanobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyle3-cyanobenzoate
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 161.16
Procent renhed 95%