Få mere at vide
Methyle3-chlorothiophene-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10141312
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10141312 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10141312 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK01295DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 88105-17-3
Molekylær formel C6H5ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 176.614
MDL nummer MFCD00068135
InChI nøgle ZWKYYONTMGVPSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-chlorothiophene-2-carboxylate, methyl 3-chloro-2-thiophenecarboxylate, 3-chlorothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chloro-, methyl ester, 3-chloro-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, pubchem9775, acmc-20ai7j, rarechem al bf 1228, maybridge1_003830, buttpark 37\08-38
PubChem CID 2777566
IUPAC navn methyl 3-chlorothiophene-2-carboxylate
SMIL COC(=O)C1=C(C=CS1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-chlorothiophene-2-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 176.62
Procent renhed 97%