Få mere at vide
Methyl-3-chlor-4-methylthiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10150592
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10150592 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10069411 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10150592 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK01297DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175137-11-8
Molekylær formel C7H7ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 190.641
MDL nummer MFCD00052072
InChI nøgle BUFSIDWTJVUAER-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, 3-chloro-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester, maybridge1_003874, 2-methoxycarbonyl-3-chloro4-methylthiophene, 2-methoxycarbonyl-3-chloro-4-methylthiophene, methyl 3-chloro-4-methylthiophenecarboxylate, methyl3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-chloranyl-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2777567
IUPAC navn methyl-3-chlor-4-methylthiophen-2-carboxylat
SMIL CC1=CSC(=C1Cl)C(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-chloro-4-methylthiophene-2-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 190.65
Procent renhed 97%