Få mere at vide
Methyl-3-bromthiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10120652
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10120652 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10233232 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10120652 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW02691DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 26137-08-6
Molekylær formel C6H5BrO2S
Molekylvægt (g/mol) 221.068
MDL nummer MFCD00173839
InChI nøgle PEGSJNCGPSIJOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromothiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-bromo-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo-, methyl ester, 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, methyl 3-bromo-2-thiophenecarboxylate, maybridge3_006386, ksc494q2p, 2-methoxycarbonyl-3-bromothiophene, methyl-3-bromothiophene carboxylate, methyl 3-bromanylthiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2740074
IUPAC navn methyl-3-bromthiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(C=CS1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyle3-bromothiophene-2-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 221.07
Procent renhed 97%