Få mere at vide
Methyl-3-amino-5-(tert-butyl)thiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772863
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10772863 1 g 1g
10240135 5 g 5g
10743053 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10772863 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK00671DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175137-03-8
Molekylær formel C10H15NO2S
Molekylvægt (g/mol) 213.295
MDL nummer MFCD00068163
InChI nøgle WHJBGOQJMFAKHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-5-tert-butyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-tert-butyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-5-4-tert-butyl thiophene-2-carboxylate, maybridge1_003935, methyl 3-amino-5-tert-butyl-2-thiophenecarboxylate, 3-amino-5-tert-butyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 3-amino-5-tert-butylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-5-1,1-dimethylethyl-, methyl ester
PubChem CID 2777503
IUPAC navn methyl-3-amino-5-tert-butylthiophen-2-carboxylat
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=C(S1)C(=O)OC)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-amino-5-(tert-butyl)thiophene-2-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 213.3
Procent renhed 97%