Få mere at vide
Methyl-3-amino-5-phenylthiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603023
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10603023 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10019411 10 g Ravglasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603023 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK00498DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 100063-22-7
Molekylær formel C12H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 233.285
MDL nummer MFCD00068161
InChI nøgle QESSCNMSOLRYBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-5-phenyl-2-thiophenecarboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-phenyl-, methyl ester, methyl-3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-5-4-phenyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-5-phenyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, maybridge1_003977, acmc-2097mh, methyl-3-amino-5-phenylthiophene-carboxylate, 3-amino-2-methoxycarbonyl-5-phenylthiophene, methyl 3-amino-5-phenyl-thiophene-2-carboxylate
PubChem CID 700562
IUPAC navn methyl-3-amino-5-phenylthiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(C=C(S1)C2=CC=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyle3-amino-5-phenylthiophene-2-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 233.29
Procent renhed 97%