Få mere at vide
Methyl-3-amino-5-(4-chlorphenyl)thiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10364332
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10364332 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10324382 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10245524 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10364332 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK00598DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 91076-93-6
Molekylær formel C12H10ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 267.727
MDL nummer MFCD00052591
InChI nøgle MELGGDOYSMRBGA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777492
IUPAC navn methyl-3-amino-5-(4-chlorphenyl)thiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(C=C(S1)C2=CC=C(C=C2)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-amino-5-(4-chlorophenyl)thiophene-2-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, methyl3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-5-4-chlorophenyl-, methyl ester, 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem8387, maybridge1_003891, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl-2-thiophenecarboxylate, methyl 3-amino-5-4-chlorophenyl-thiophene-2-carboxylate
Formel vægt 267.74
Procent renhed 97%