Få mere at vide
Methyl-3-amino-4-methylthiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10391865
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10391865 5 g 5g
10304782 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10391865 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01297DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 85006-31-1
Molekylær formel C7H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 171.21
MDL nummer MFCD00051822
InChI nøgle YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester, unii-3la24473as, 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-2-thenoate, methyl 3-amino-4-methyl-2-thiophenecarboxylate, methyl-3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 123584
IUPAC navn methyl-3-amino-4-methylthiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(N)C(C)=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-amino-4-methylthiophene-2-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 171.22
Procent renhed 97%