Få mere at vide
Methyl-3-amino-4-(methylsulfonyl)thiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10161212
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10161212 1 g 1g
10364762 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10161212 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM01956DA
Kemiske identifikatorer
CAS 175201-73-7
Molekylær formel C7H9NO4S2
Molekylvægt (g/mol) 235.272
MDL nummer MFCD00067932
InChI nøgle ZFMCGKFMQDQBLY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2778572
IUPAC navn methyl-3-amino-4-methylsulfonylthiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(C(=CS1)S(=O)(=O)C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-amino-4-(methylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methanesulfonylthiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methylsulphonyl thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-methanesulfonyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene, maybridge1_004594, timtec-bb sbb005527, buttpark 33\04-59, methyl3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-methylsulfonyl thiophene-2carboxylate
Formel vægt 235.28
Procent renhed 97%