Få mere at vide
Methyl-3-amino-4-(isopropylsulfonyl)thiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10651293
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10651293 1 g 1g
10304722 10 g 10g
10376704 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10651293 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM01952DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175201-72-6
Molekylær formel C9H13NO4S2
Molekylvægt (g/mol) 263.33
MDL nummer MFCD00067930
InChI nøgle LSLWECVRXQXIRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-amino-4-propane-2-sulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-1-methylethyl sulfonyl-, methyl ester, methyl 3-amino-4-methylethyl sulfonyl thiophene-2-carboxylate, maybridge1_004550, methyl 3-amino-4-isopropylsulfonyl thiophene-2carboxylate, methyl 3-azanyl-4-propan-2-ylsulfonyl-thiophene-2-carboxylate, 3-amino-4-propane-2-sulfonyl-thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, 3-amino-4-propan-2-ylsulfonyl-2-thiophenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2778568
IUPAC navn methyl-3-amino-4-propan-2-ylsulfonylthiophen-2-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(N)C(=CS1)S(=O)(=O)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-amino-4-(isopropylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 263.34
Procent renhed 97%