Få mere at vide
Methyl-3-amino-4-cyanothiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10394712
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10394712 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10394712 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM00977EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylate
CAS 102123-28-4
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H6N2O2S
MDL nummer MFCD00052590
Mængde 10 g
Synonym 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-cyano-, methyl ester, acmc-1boui, methyl 3-amino-4-cyano thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid,3-amino-4-cyano-,methyl ester, 3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylic acid methyl ester
InChI nøgle AEWVEROSMGRHRG-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC(=O)C1=C(C(=CS1)C#N)N
IUPAC navn methyl-3-amino-4-cyanothiophen-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 182.197
PubChem CID 2778419
Formel vægt 182.2
Procent renhed 97%