Få mere at vide
Methyle3,4-diaminobenzoate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10713063
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10713063 10 g Amber Glass Bottle 10g
10570742 1 g Amber Glass Bottle 1g
10387294 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10713063 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RDP00052EA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 36692-49-6
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00017098
InChI nøgle IOPLHGOSNCJOOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminobenzoic acid methyl ester, methyl3,4-diaminobenzoate, methyl-3,4-diaminobenzoate, benzoic acid, 3,4-diamino-, methyl ester, 3,4-diamino-benzoic acid methyl ester, methyl 3,4-diaminobenzenecarboxylate, pubchem4610, acmc-1bn7s, methyl 3,4-diamino-benzoate, methyl-3,4-diamino-benzoate
PubChem CID 135524
IUPAC navn methyl 3,4-diaminobenzoate
SMIL COC(=O)C1=CC=C(N)C(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 3, 4-diaminobenzoate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Lineær formel CH3OC(O)C6H3(NH2)2
Mængde 10 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%