Få mere at vide
Methyl2-isothiocyanatobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10722037
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10722037 25 g 25g
10302315 5 g 5g
10743574 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722037 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01695EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 16024-82-1
Molekylær formel C9H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 193.22
MDL nummer MFCD00041062
InChI nøgle UNXVHBOJSCWVCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isothiocyanato-benzoic acid methyl ester, 2-methoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 2-methoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, benzoic acid,2-isothiocyanato-, methyl ester, benzoic acid, 2-isothiocyanato-, methyl ester, acmc-209dkr, methyl2-isothiocyanatobenzoate, methyl 2-isothiocyanato benzoate, methyl 2-isothiocyanatobenzenecarboxylate, 2-isothiocyanatobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 85243
IUPAC navn methyl-2-isothiocyanatobenzoat
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-isothiocyanatobenzoate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel SCNC6H4CO2CH3
Mængde 25 g
Formel vægt 193.23
Procent renhed 97%