Få mere at vide
methyle2-chlorpyrimidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10662305
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10662305 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10442464 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10662305 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08502CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 149849-94-5
Molekylær formel C6H5ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 172.57
MDL nummer MFCD11841080
InChI nøgle GGTNGWOGJHJQCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-chloropyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl pyrimidine, 2-chloro-4-pyrimidinecarboxylic acid methyl ester, 4-pyrimidinecarboxylicacid, 2-chloro-, methyl ester, methyl2-chloropyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 43811076
IUPAC navn methyl-2-chlorpyrimidin-4-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=NC(Cl)=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-chloropyrimidine-4-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 172.57
Procent renhed 97%