Få mere at vide
Methyl-2-chlor-6-methylpyrimidin-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10427252
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10427252 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10111042 10 g Ravglasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10427252 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB06334DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 89793-11-3
Molekylær formel C7H7ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.595
MDL nummer MFCD00117906
InChI nøgle ZNPORLVPCMFKOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate, methyl 2-chloro-4-methylpyrimidine-6-carboxylate, methyl 2-chloro-6-methyl-pyrimidine-4-carboxylate, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl-, methyl ester, 2-chloro-4-methoxycarbonyl-6-methylpyrimidine, 2-chloro-6-methyl-pyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester, acmc-20akio, 2-chloro-4-carbomethoxy-6-methylpyrimidine, methyl 2-chloro-6-methylpyrimidine 4-carboxylate, methyl-2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
PubChem CID 2736835
IUPAC navn methyl-2-chlor-6-methylpyrimidin-4-carboxylat
SMIL CC1=NC(=NC(=C1)C(=O)OC)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyle2-chloro-6-methylpyrimidine-4-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 186.6
Procent renhed 97%