Få mere at vide
Methyl-2-chlor-4-(trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10120882
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10120882 1 g 1g
10466082 10 g 10g
11306875 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10120882 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK01821DA
Kemiske identifikatorer
CAS 175137-27-6
Molekylær formel C7H4ClF3N2O2
Molekylvægt (g/mol) 240.57
MDL nummer MFCD00068146
InChI nøgle VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylate, methylchlorotrifluoromethylpyrimidinecarboxylate, methyl-2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, acmc-20aifi, pubchem10174, 2-chloro-4-trifluoromethyl-5-carbomethoxypyrimidine, methyl 2-chloro-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-ca, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethylpyrimidine, 2-chloro-5-methoxycarbonyl-4-trifluoromethyl pyrimidine
PubChem CID 3696469
IUPAC navn methyl-2-chlor-4-(trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CN=C(Cl)N=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 240.57
Procent renhed 97%