Få mere at vide
Methyl-2-aminothiophen-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10394662
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10394662 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10383312 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10394662 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK02784EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 4651-81-4
Molekylær formel C6H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 157.19
MDL nummer MFCD00159547
InChI nøgle DGGJQLCAYQCPDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-amino-3-thenoate, methyl 2-amino-3-thiophenecarboxylate, 2-amino-3-methoxycarbonylthiophene, methyl2-aminothiophene-3-carboxylate, 2-amino-thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, zlchem 402, pubchem5551, maybridge1_003714, 2-amino-thiophene-3-carboxylicacidmethylester
PubChem CID 78381
IUPAC navn methyl-2-aminothiophen-3-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=C(N)SC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyle2-aminothiophene-3-carboxylate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 157.19
Procent renhed 97%