Få mere at vide
Methyle2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoate, 97%, Maybridge™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyle2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoate |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 232.28 |
| Procent renhed | 97% |