Få mere at vide
Methyl-2,6-dichlorisonicotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10682843
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10682843 1 g 1g
10121042 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10682843 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB05937DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 42521-09-5
Molekylær formel C7H5Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 206.02
MDL nummer MFCD00044409
InChI nøgle XSKGHSUHOYEBTK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93237
IUPAC navn methyl-2,6-dichlorpyridin-4-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 2, 6-dichloroisonicotinate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Synonym methyl 2,6-dichloroisonicotinate, methyl2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-chloro-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 2,6-dichloroisonicotinic acid methyl ester, methyl-2,6-dichloroisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro-, methyl ester, methyl-2,6-dichlorisonicotinat, acmc-209yt4, xskghsuhoyebtk-uhfffaoysa, methyl 2,6-dichloro-isonicotinate
Formel vægt 206.03
Procent renhed 97%