Få mere at vide
Methyl-2-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10753853
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10753853 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10416492 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10753853 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL01020DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 306937-37-1
Molekylær formel C8H11NO2S
Molekylvægt (g/mol) 185.241
MDL nummer MFCD02677686
InChI nøgle AUEJOXGQRQYLDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-2,5-dimethylthiazol-4-yl acetate, methyl 2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, methyl 2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetate, acmc-1agna, 4-thiazoleaceticacid, 2,5-dimethyl-, methyl ester, 2,5-dimethyl-thiazol-4-yl-acetic acid methyl ester, 2-2,5-dimethyl-4-thiazolyl acetic acid methyl ester, methyl 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl ethanoate
PubChem CID 2801571
IUPAC navn methyl-2-(2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetat
SMIL CC1=C(N=C(S1)C)CC(=O)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyle2-(2, 5-dimethyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 185.25
Procent renhed 97%