Få mere at vide
Methyl-1H-benzimidazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10317074
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10317074 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10213032 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10171312 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10317074 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO00298EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 26663-77-4
Molekylær formel C9H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 176.175
MDL nummer MFCD03407310
InChI nøgle WJHHIVYNOVTVGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzimidazole-5-carboxylate, methyl 1h-benzimidazole-5-carboxylate, methyl 1h-benzo d imidazole-5-carboxylate, methyl 1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylate, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacidmethylester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl 1h-benzo d imidazole-6-carboxylate, benzimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-benzoimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, methyl ester
PubChem CID 2779733
IUPAC navn methyl-3H-benzimidazol-5-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)N=CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 1H-benzimidazole-5-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 176.17
Procent renhed 97%