Få mere at vide
Methyl-1-methyl-1H-imidazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10550933
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10550933 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10435912 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10550933 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00659EA
Kemiske identifikatorer
CAS 17289-20-2
Molekylær formel C6H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.14
MDL nummer MFCD01567300
InChI nøgle AKDPLDCXQNEMCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate, methyl 1-methylimidazole-5-carboxylate, methyl1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylate, 3-methyl-3h-imidazole-4-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-, methyl ester, 1-methyl-1h-imidazole-5-carboxylic acid methyl ester, pubchem9004, acmc-209e5h, 1-methylimidazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1h-imidazole-5-carboxylicacid, 1-methyl-, methyl ester
PubChem CID 2736896
IUPAC navn methyl-3-methylimidazol-4-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CN=CN1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyle1-methyl-1H-imidazole-5-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 140.14
Procent renhed 97%