Få mere at vide
Methyl-1,2,3-benzothiadiazol-5-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10292452
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10292452 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10324342 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10292452 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM10174CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 23616-15-1
Molekylær formel C8H6N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 194.208
MDL nummer MFCD01566550
InChI nøgle JCRFJMHWEAYQAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, methyl1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylate, 5-carbomethoxy-1,2,3-benzothiadiazole, maybridge1_005151, 5-methoxycarbonyl-1,2,3-benzothiadiazole, methyl benzo 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, methylbenzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, 4-methylbenzo d 1,2,3 thiadiazole-5-carboxylate, 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylic acid methyl ester, 1,2,3-benzothiadiazole-5-carboxylicacid, methyl ester
PubChem CID 2736813
IUPAC navn methyl-1,2,3-benzothiadiazol-5-carboxylat
SMIL COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)SN=N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyle1, 2, 3-benzothiadiazole-5-carboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 194.21
Procent renhed 97%