Få mere at vide
Methyldopat, TRC
Artikelnummer. 30472705
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30472705 250 mg -
30467228 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30472705 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM303865250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2508-79-4
Molekylær formel C12 H17 N O4 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 275.73
Synonym L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-, ethyl ester, hydrochloride, (-)- (8CI), L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Aldomet ester hydrochloride, Methyldopa ethyl ester hydrochloride, Methyldopate hydrochloride, α-Methyl-L-dopa ethyl ester hydrochloride, α-Methyldopa ethyl ester hydrochloride
IUPAC navn ethyl (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoat; hydrochlorid
SMIL Cl.CCOC(=O)[C@@](C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyldopate Hydrochloride
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H17NO4.ClH/c1-3-17-11(16)12(2,13)7-8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,14-15H,3,7,13H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1
Formel vægt 275.0924