Få mere at vide
Methyldopat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyldopate Hydrochloride |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO4.ClH/c1-3-17-11(16)12(2,13)7-8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,14-15H,3,7,13H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 275.0924 |