Få mere at vide
Methyldopathydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30457777
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30457777 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30457777 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3150.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyldopate Hydrochloride
CAS 2508-79-4
Analyt- eller komponentnavne Methyldopate Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H17 N O4 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-, ethyl ester, hydrochloride, (-)- (8CI), L-Tyrosine, 3-hydroxy-α-methyl-, ethyl ester, hydrochloride (9CI), Aldomet ester hydrochloride, Methyldopa ethyl ester hydrochloride, Methyldopate hydrochloride, α-Methyl-L-dopa ethyl ester hydrochloride, α-Methyldopa ethyl ester hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17NO4.ClH/c1-3-17-11(16)12(2,13)7-8-4-5-9(14)10(15)6-8;/h4-6,14-15H,3,7,13H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.CCOC(=O)[C@@](C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC navn ethyl (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoat; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 275.73
Mængde 5 mg
Formel vægt 275,0924 g/mol