Få mere at vide
Methyldopa hydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452099
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16452099 1 g
1 options
Artikelnummer. 16452099 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0225B
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Methyldopa hydrate (L-(-)-α-Methyldopa hydrate), a potent antihyoertensive agent, is an alpha-adrenergic agonist (selective for α2-adrenergic receptors). Methyldopa hydrate is a prodrug and is metabolized (α-Methylepinephrine) in the central nervous system.
Methyldopa hydrate (L-(-)-α-Methyldopa hydrate), a potent antihyoertensive agent, is an alpha-adrenergic agonist (selective for α2-adrenergic receptors). Methyldopa hydrate is a prodrug and is metabolized (α-Methylepinephrine) in the central nervous system.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyldopa hydrate
CAS 41372-08-1
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H16NO5.5
Mængde 1 g
Synonym L-(-)-α-Methyldopa hydrateMK-351 hydrate
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (139.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.20 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=C(O)C=CC(C[C@@](C)(C(O)=O)N)=C1.[1.5H2O]
Molekylvægt (g/mol) 238.24
Formel vægt 238.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation