Få mere at vide
Methyldiphenylsulfoniumtetrafluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11390074
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11390074 25 g 25g
11380074 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390074 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00512.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10504-60-6 | C13H13BF4S | 288.11 g/mol
Methyldiphenylsulfoniumtetrafluorborat er et methylenoverførselsmiddel. Det bruges også i alkyldiphenylsulfoniumsalte i stedet for trialkyl, og undgår svovlholdige biprodukter, der stammer fra Sommelet-Hauser-omlejringen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methyldiphenylsulfoniumtetrafluorborat er et methylenoverførselsmiddel. Det bruges også i alkyldiphenylsulfoniumsalte i stedet for trialkyl, og undgår svovlholdige biprodukter, der stammer fra Sommelet-Hauser-omlejringen.
Opløselighed
Opløseligt i vand, alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10504-60-6
Molekylær formel C13H13BF4S
Molekylvægt (g/mol) 288.11
MDL nummer MFCD00051861
InChI nøgle LHAMVDBAOJCBDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphenyl methyl sulfonium tetrafluoroborate, methyldiphenylsulphonium tetrafluoroborate 1-, methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate, methyldiphenylsulfanium tetrafluoroborate, acmc-1bx8v, diphenyl methyl sulfoniumtetrafluoroborate, methyl diphenyl sulfanium tetrafluoroborate, diphenyl methyl sulphonium tetrafluoroborate, methyl diphenyl sulfonium tetrafluoroborate
PubChem CID 2758717
IUPAC navn methyl(diphenyl)sulfanium;tetrafluorborat
SMIL F[B-](F)(F)F.C[S+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 63°C to 67°C
Lineær formel (C6H5)2SCH3BF4
Mængde 25 g
FN nummer UN1759
Beilstein 4732019
Opløselighedsinformation Soluble in water,alcohol.
Formel vægt 288.11
Procent renhed 95%