Learn More
Methyldiphenylsilane, 97%
Product Code. 11366846
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11366846 5 g 5g
11376846 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11366846 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L04211.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 776-76-1 | C13H13Si | 197.332 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 776-76-1
Molekylær formel C13H13Si
Molekylvægt (g/mol) 197.332
MDL nummer MFCD00008255
InChI nøgle OKHRRIGNGQFVEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyldiphenylsilane, diphenylmethylsilane, silane, methyldiphenyl, benzene, 1,1'-methylsilylene bis, methyldiphenylsilyl, methyl diphenyl silicon, methyl-di phenyl silicon, silane, methyldiphenyl-,
PubChem CID 6327660
IUPAC navn methyl(diphenyl)silicium
SMIL C[Si](C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Specifications
Kogepunkt 266°C to 267°C
Kemisk navn eller materiale Methyldiphenylsilane
Mængde 5 g
Beilstein 1867183
Flammepunkt 120°C (248°F)
Formel vægt 198.34
Procent renhed 97%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.572
Tæthed 1.001