Få mere at vide
Methyldiphenylfosfin, 99%
Artikelnummer. 11476290
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476290 50 g 50g
11456290 1 g 1g
11466290 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476290 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27159.18
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 1486-28-8 | C13H13P | 200,22 g/mol
Methyldiphenylphosphin, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Methyldiphenylphosphin, bruges som et vigtigt råmateriale
og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Hold stærke oxidationsmidler væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1486-28-8
Molekylær formel C13H13P
Molekylvægt (g/mol) 200.22
MDL nummer MFCD00008508
InChI nøgle UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyldiphenylphosphine, diphenylmethylphosphine, methyl diphenyl phosphine, phosphine, methyldiphenyl, methyldiphenylphsphine, diphenylphosphinomethane, methyldiphenylphoshine, pubchem6421, methyl diphenylphosphine, methyldi-phenylphosphine
PubChem CID 73879
IUPAC navn methyl(diphenyl)phosphan
SMIL CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methyldiphenylphosphine
Tæthed 1.064
Kogepunkt 160 °C (15 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 50 g
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 200.21
Procent renhed 99%