Få mere at vide
Methyldiphenylfosfin, 99%
Artikelnummer. 10501514 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10501514 100 g Glasflaske 100g
10160762 5 g Glasflaske 5g
10259790 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10501514 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408971000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
CAS: 1486-28-8 | C13H13P | 200,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1486-28-8
Molekylær formel C13H13P
Molekylvægt (g/mol) 200.22
MDL nummer MFCD00008508
InChI nøgle UJNZOIKQAUQOCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyldiphenylphosphine, diphenylmethylphosphine, methyl diphenyl phosphine, phosphine, methyldiphenyl, methyldiphenylphsphine, diphenylphosphinomethane, methyldiphenylphoshine, pubchem6421, methyl diphenylphosphine, methyldi-phenylphosphine
PubChem CID 73879
IUPAC navn methyl(diphenyl)phosphan
SMIL CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyldiphenylphosphine
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0760g/mL
Kogepunkt 118,0 °C til 120,0 °C (2,2 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C6H5)2PCH3
Brydningsindeks 1,6240 til 1,6260
Mængde 100 g
Beilstein 16, II, 371
Specifik vægtfylde 1.076
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 200.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske