Få mere at vide
Methyldiethoxysilane, 97%
Artikelnummer. 10771715 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10771715 25 g Glasflaske 25g
10607864 5 g Glasflaske 5g
10501324 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10771715 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392260250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2031-62-1 | C5H14O2Si | 134.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2031-62-1
Molekylær formel C5H14O2Si
Molekylvægt (g/mol) 134.25
MDL nummer MFCD00026749
InChI nøgle GAURFLBIDLSLQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethoxymethylsilane, methyldiethoxysilane, diethoxy methyl silane, silane, diethoxymethyl, diethoxy-methylsilane, diethoxy methyl silicon, diethoxymethylsilane. methylhydrogendiethoxysilane., diethoxymethyl-silan, diethoxy methyl silyl
PubChem CID 6327387
IUPAC navn diethoxy(methyl)silicium
SMIL CCO[Si](C)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyldiethoxysilane
Farve Farveløs
Tæthed 0.8290g/mL
Kogepunkt 94.0°C to 95.0°C
Flammepunkt 10°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3CH2O)2SI(H)CH3
Brydningsindeks 1.3740 to 1.3760 (20°C, 589nm)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.829
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
Formel vægt 134.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyldiethoxysilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.