Få mere at vide
Methyldesphenylchloridazon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloridazon methyl desphenyl |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6ClN3O/c1-9-5(10)4(6)3(7)2-8-9/h2H,7H2,1H3 |
| Formel vægt | 159.0199 |
| Procent renhed | >95% |