Få mere at vide
Methylcyclopentan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylcyclopentane |
| CAS | 96-37-7 |
| Molekylær formel | C6 H12 |
| Mængde | 5 mL |
| Synonym | Methylcyclopentane, 1-Methyl-cyclopentanecarbaldehyde, Methycyclopentane, NSC 24836 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CC1CCCC1 |
| IUPAC navn | methylcyclopentan |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.16 |
| Formel vægt | 84.0939 |