Få mere at vide
Methylcyclopentane-d12, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylcyclopentane-D12 |
| CAS | 144120-51-4 |
| Molekylær formel | C6 D12 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Cyclopentane-d9, methyl-d3- (9 CI), Methyl-d3-cyclopentane-d9, Methylcyclopentane-d12, Methylcyclopentane-D12 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5-nonadeuterio-5-(trideuteriomethyl)cyclopentane |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.2334 |
| Formel vægt | 96.1692 g/mol |
| Vis mere |