Få mere at vide
Methylcyclopentan, 95%
Artikelnummer. 10736443 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10736443 25 L Metal tromme 25 L
10397361 500 mL Glasflaske 500ml
10277283 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10736443 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 345240250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 96-37-7 | C6H12 | 84,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96-37-7
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00001382
InChI nøgle GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentane, methyl, methyl cyclopentane, methylpentamethylene, unii-5g26cc1ask, methyl-cyclopentane, ccris 6058, hsdb 876, 5g26cc1ask, un2298 flammable liquid, 3-methylcyclopentyl
PubChem CID 7296
IUPAC navn methylcyclopentan
SMIL CC1CCCC1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Methylcyclopentane
Navn note 95%
Smeltepunkt -142,4 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.7480g/mL
Kogepunkt 71,0 °C
Flammepunkt −4 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Metal tromme
Lineær formel C5H9CH3
Brydningsindeks 1,4077 til 1,4097
Mængde 25 L
Beilstein 05, 27
Specifik vægtfylde 0.748
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i acetone, benzen, carbontetrachlorid, diethylether, ethanol, petroleumsether
Viskositet 0,505 mPa (20 °C)
Formel vægt 84.16
Procent renhed 95%
Fysisk form Vedhæftende krystaller
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methylcyclopentane
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.