Få mere at vide
Methylcyclopentadienylmanganese tricarbonyl, 97%
Artikelnummer. 11468630
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11468630 25 g 25g
11448630 1 g 1g
11458630 5 g 5g
11438630 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11468630 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047125.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 12108-13-3 | C9H7MnO3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12108-13-3
Molekylær formel C9H7MnO3
MDL nummer MFCD00001426
Synonym MMT
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylcyclopentadienylmanganese tricarbonyl
Smeltepunkt 1.5°C
Farve Gul
Tæthed 1.388 g/mL
Kogepunkt 233°C
Flammepunkt 96°C (205°F)
Brydningsindeks 1.5873
Mængde 25 g
FN nummer UN3281
Følsomhed Air sensitive
Merck Index 14,6223
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in hydrocarbon solvents, alcohols, ether, acetone
Formel vægt 218.09
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylcyclopentadienylmanganese tricarbonyl
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylcyclopentadienylmanganese tricarbonyl