Få mere at vide
Methylcyclopentadiendimer, tech. 90%, stik. med 200 ppm 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Methylcyclopentadiendimer bruges til at studere konkurrencen med ethylen om binding og biologiske aktiviteter. Anvendes til syntese af gummi og harpiks beregnet til brug i kontakt med mad eller drikke.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Methylcyclopentadiendimer bruges til at studere konkurrencen med ethylen om binding og biologiske aktiviteter. Anvendes til syntese af gummi og harpiks beregnet til brug i kontakt med mad eller drikke.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methylcyclopentadiene dimer |
| Navn note | stabilized with 200ppm 4-tert-butylcatechol |
| Smeltepunkt | ∼-50°C |
| Tæthed | 0.94 |
| Kogepunkt | 198°C to 201°C |
| Flammepunkt | 26°C (79°F) |
| Brydningsindeks | 1.498 |
| Mængde | 1000 mL |
| FN nummer | UN3295 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Vis mere |