Få mere at vide
Methylcyclopentadiendimer, tech. 90%, stik. med 200 ppm 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488790
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
5000ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488790 500 mL 500ml
11498217 1000 mL 1000ml
11408227 5000 mL 5000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488790 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17596.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26472-00-4 | C12H16
Methylcyclopentadiendimer bruges til at studere konkurrencen med ethylen om binding og biologiske aktiviteter. Anvendes til syntese af gummi og harpiks beregnet til brug i kontakt med mad eller drikke.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Methylcyclopentadiendimer bruges til at studere konkurrencen med ethylen om binding og biologiske aktiviteter. Anvendes til syntese af gummi og harpiks beregnet til brug i kontakt med mad eller drikke.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26472-00-4
Molekylær formel C12H16
MDL nummer MFCD00082297
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylcyclopentadiene dimer
Navn note stabilized with 200ppm 4-tert-butylcatechol
Smeltepunkt ∼-50°C
Tæthed 0.94
Kogepunkt 198°C to 201°C
Flammepunkt 26°C (79°F)
Brydningsindeks 1.498
Mængde 500 mL
FN nummer UN3295
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 160.26
Procent renhed 90%
Grad Teknisk