Få mere at vide
Methylcyclopentadiene dimer, 90%, stabilized
Artikelnummer. 10347810 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10347810 250 g Glasflaske 250g
10031720 1 kg Glasflaske 1kg
10403405 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10347810 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156852500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26472-00-4 | C12H16 | 160.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26472-00-4
Molekylær formel C12H16
Molekylvægt (g/mol) 160.26
MDL nummer MFCD00082297
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylcyclopentadiene dimer
Smeltepunkt -51.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 200.0°C
Flammepunkt 26°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4975 to 1.4995
Mængde 250 g
Specifik vægtfylde 0.94
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene and ether
Formel vægt 160.26
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylcyclopentadiene dimer
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.